MABE348
Anti-phospho-RNAPII Antibody (Thr4), clone 1G7
clone 1G7, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G7, monoclonal
交差性
mouse, yeast, human
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr4)
遺伝子情報
human ... POLR2A(5430)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected phospho-RNAPII (Thr4) in HeLa cells (Hintermair, C., et al. (2012). EMBO J. 31(12):2784-2791.).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho-RNAPII (Thr4) in stably transfected Raji cell lysates (Hintermair, C., et al. (2012). EMBO J. 31(12):2784-2791.).
品質
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-RNAPII (Thr4) in 10 µg of untreated HeLa cell lysate. (Lambda phosphatase treatment was performed during the western blot procedure.)
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Untreated and lambda phosphatase treated HeLa cell lysates.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE348:
試験成績書(COA)