MABE340-AF488
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IF2, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDM2(4193)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
アポトーシス-追加
The unconjugated antibody (Cat. Nos. MABE340 & OP46) is shown to be suitable also for immunohistochemistry and Western blotting applications.
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HeLa cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MABE340-AF488:
試験成績書(COA)