MABE1791M
Anti-KAT2A (GCN5) Antibody, clone 2GC-2C11
clone 2GC-2C11, from mouse
別名:
Histone acetyltransferase KAT2A, EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2GC-2C11, monoclonal
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KAT2A(2648)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Immunoprecipitation applications (Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Western Blotting applications (Riss, A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(48):28997-9009; Helmlinger, D., et. al. (2006). PLoS Biol. 4(3):e67; Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KAT2A (GCN5) in 10 µg of HeLa cells nuclear extract.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1791:
MABE1791-25UG:
試験成績書(COA)