安全性情報
MABE1119
Sigma-Aldrich
抗H2AK15ub抗体 クローンEDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
別名:
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EDL H2AK15-4, monoclonal
交差性
Drosophila, human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ヒストンH2Aは、コアヌクレオソーム構造の4つの構成要素のうちの1つです。ヒストンはさまざまな刺激に応答して多くの翻訳後修飾(PTM)を受け、それによってヌクレオソーム構造の変化が誘導され、DNA配列が隠蔽または露出されると考えられます。DNA損傷部位におけるユビキチン化の程度は、適切なDNA損傷応答を生み出すために、さまざまなレベルで調節されています。ヒストンの制御不能なユビキチン化は、予定外の転写サイレンシングを引き起こし、DNA損傷チェックポイント活性化と細胞周期停止に不具合を生じさせる可能性があります。RNF168E3リガーゼはH2AのK13、K15をユビキチン化します。これは次に、53BP1やBRCA1などのDNA損傷応答タンパク質のDNA切断部位への動員をもたらします。脱ユビキチン化酵素であるUSP51は、DNA修復後にH2AK13、15ubを除去します。USP51を枯渇させると、クロマチン上のH2AK13、15ubの濃度が上昇し、DNA損傷部位でのタンパク質の脱重合が遅延する可能性があります。
特異性
クローンEDL H2AK15-4は、Lys15でモノユビキチン化されたヒストンH2Aを特異的に認識しますが、未修飾のH2Aは認識しません。ジユビキチン、K63、K27結合ジユビキチン種を認識しません。
免疫原
ヒトH2AK15のユビキチン化部位に対応するKLH結合分岐ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、RNF168の枯渇の有無にかかわらず、U2OS細胞中のH2AK15ubを検出できます(Wang, Z., et. al. (2016).Genes Dev.30(8):946-59)。
免疫細胞染色:この抗体は、U2OS細胞中のH2AK15ubを検出できます(Wang, Z., et. al. (2016).Genes Dev.30(8):946-59)。
抗H2AK15ub クローンEDL H2AK15-4(カタログ番号:MABE1119)は、Lys15でユビキチン化されたH2Aを標的とするきわめて特異的なマウスモノクローナル抗体であり、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングで検証済みです。
品質
Ub-Lysine15 H2AおよびH2AK13、15Rヌクレオソームライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2 ug/mLで使用、Ub-Lysine15 H2AおよびH2AK13、15Rヌクレオソームライセートを検出できます。
2 mg/mL
ターゲットの説明
実測値:約25 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製品
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABE1119:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 360-360 (2022-01-20)
Human 53BP1 is primarily known as a key player in regulating DNA double strand break (DSB) repair choice; however, its involvement in other biological process is less well understood. Here, we report a previously uncharacterized function of 53BP1 at heterochromatin
Mengfan Tang et al.
Cell reports, 32(6), 108018-108018 (2020-08-14)
53BP1 plays a central role in dictating DNA repair choice between non-homologous end joining (NHEJ) and homologous recombination (HR), which is important for the sensitivity to poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors (PARPis) of BRCA1-deficient cancers. In this study, we show that FOXK1
Vincent Gaggioli et al.
Nature cell biology, 25(7), 1017-1032 (2023-07-07)
Chromatin is dynamically reorganized when DNA replication forks are challenged. However, the process of epigenetic reorganization and its implication for fork stability is poorly understood. Here we discover a checkpoint-regulated cascade of chromatin signalling that activates the histone methyltransferase EHMT2/G9a
Xia Ting et al.
Nucleic acids research, 47(18), 9721-9740 (2019-09-11)
How chromatin dynamics is regulated to ensure efficient DNA repair remains to be understood. Here, we report that the ubiquitin-specific protease USP11 acts as a histone deubiquitinase to catalyze H2AK119 and H2BK120 deubiquitination. We showed that USP11 is physically associated