MABD171
Anti-BMR2 Antibody, clone 3F6
ascites fluid, clone 3F6, from mouse
別名:
Bone morphogenetic protein receptor type-2BMP type-2 receptor, BMPR-2, Bone morphogenetic protein receptor type II, BMP type II receptor, BMPR-II
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F6, monoclonal
交差性
mouse, monkey, human, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMPR2(659)
詳細
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
多能性及び初期分化
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected BMPR2 in muscle tissue and kidney cancer tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blot Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected BMPR2 in HeLa, A431, NIH/3T3, Cos7 and PC-12 cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa, A431, NIH/3T3, Cos7 and PC-12 cell lysates
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABD171:
試験成績書(COA)