安全性情報
MABC1151
Sigma-Aldrich
抗NY-ESO-1抗体、クローンD8.38
clone D8.38, from mouse
別名:
Cancer/testis antigen 1, Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, L antigen family member 2, LAGE-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
D8.38, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTAG1A(246100)
詳細
癌/精巣抗原1(UniProt:P78358、別名、自己免疫原性癌/精巣抗原NY-ESO-1、癌/精巣抗原6.1、CT6.1、L抗原ファミリーメンバー2、LAGE-2)は、 ヒトCTAG1A(別名CTAG、CTAG1、ESO1、LAGE2、LAGE2A、CTAG1B、LAGE2B)遺伝子(Gene ID:1485; 246100)によってコードされています。NY-ESO-1は、癌/精巣ファミリーのヒト腫瘍抗原であり、多くの予後不良なメラノーマやその他の癌種で高度に発現されています。しかし、生殖細胞および栄養膜を除く非悪性組織では検出されません。膜結合ドメインとして働く可能性のあるC末端疎水性尾部を有しています。NY-ESO-1はヒト胎児精巣では18週から出生まで発現し、成体精巣では精原細胞と第一精母細胞で強く発現していますが、減数分裂後細胞や精巣体細胞では発現していません。NY-ESO-1の正確な機能はまだ明らかになっていないものの、腫瘍細胞の生存を促進する、不死化、自己複製、遊走能、浸潤能などの特定の特性に寄与している可能性があると考えられています。NY-ESO-1は、免疫原性に基づき、癌免疫療法において最も魅力的な抗原の1つと考えられています。癌精巣抗原NY-ESO-1およびLAGE-1が共有している自然に処理されたペプチドを認識する親和性増強T細胞受容体(TCR)を発現するように改変されたT細胞は、骨髄腫の魅力的な治療方法であり、細胞の長期生存を促進すると考えられています。
特異性
クローンD8.38は、N末端領域の配列を特異的に標的とし、ヒト精巣の癌/精巣抗原1(NY-ESO1)を検出します。
免疫原
エピトープ:ドメイン:
全長リコンビナントヒトNY-ESO-1タンパク質。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗NY-ESO-1抗体、クローンD8.38、カタログ番号:MABC1151を用いたNY-ESO-1、LAGE-1の検出は、免疫組織染色(パラフィン)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:250-1,000で使用、ヒト精巣組織のNY-ESO-1を検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットは、免疫組織染色でNY-ESO-1を検出しました。(Yakirevich, E., et. al. (2003). Clin Cancer Res. 9(17):6453-60; Bujas, T., et. al. (2011). Eur J Histochem. 55(1):e7; Bolli, M., et. al. (2005). Int J Cancer. 115(6):960-6; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43)。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
品質
ヒト精巣組織の免疫組織染色で評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト精巣組織片のNY-ESO-1を検出できます。
ターゲットの説明
17.99 kDa、算出。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル抗体IgG1。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABC1151:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martine Bloemendal et al.
Oncoimmunology, 11(1), 2015113-2015113 (2022-12-17)
We evaluated the immunological responses of lymph-node involved (stage III) melanoma patients to adjuvant dendritic cell vaccination with subsets of naturally occurring dendritic cells (nDCs). Fifteen patients with completely resected stage III melanoma were randomized to receive adjuvant dendritic cell