スキップする
E6032
ピールアウェイ包埋モールド
Square S-22
別名:
disposable paraffin molds for embedding
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 case
カートの在庫状況を確認する
¥44,600
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
¥44,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polyethylene
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
ピールアウェイ®包埋モールドは、凝固包埋ブロックからはがせるように設計された使い切りのパラフィンモールドです。寸法は22mm x 22mm平方 x 深さ20mm。組織学および病理学研究室で、組織を包埋したり、懸濁培養から生成した細胞をパラフィンワックスやその他の包埋媒体に包埋したりするために使用されます。ピールアウェイ®包埋モールドは、組織サンプルの方向を簡単に設定できる独自のデザインが特徴です。
Application
ピールアウェイ®包埋モールドは、以下の複数の用途に使用されます。
  • 1%アガロースゲルに包埋した多細胞腫瘍スフェロイド(MTS)の組織学的および免疫組織化学的研究。
  • 共焦点顕微鏡による脳組織の検査および画像の取得・分析用の試料の調製。6%低融点アガロース含有PBS溶液を、ピールアウェイ®包埋モールドに注入し、組織を覆いました。
  • ピールアウェイ®包埋モールドは、胚切片の作製やマウス脊髄の急性組織の切片調製に適しています。
Packaging
1ケース当たり288モールド
Legal Information
Peel-A-Way is a registered trademark of Polysciences, Inc.
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E4015E4140E4265
material
polyethylene
material
silicone
material
silicone
material
silicone
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What are the dimensions of this mold?
    1 回答
    1. As mentioned in the 'DESCIPTION' section, the dimension of the mold is 22mm x 22mm square and 20mm deep.
      役に立ちましたか?
  2. What is the stability of E6032 products at -80 degrees Celsius? Additionally, I would like to know if these products come with a top or cover.
    1 回答
    1. The molds are typically used for frozen sectioning, indicating a temperature range of -20°C to -25°C. There is no stability testing performed on these molds. There are no lids available. The mounting media itself acts as a barrier between the tissue and the external air.