MABC1036
Anti-EphA7 Antibody, clone 2F3.1
clone 2F3.1, from mouse
別名:
Ephrin type-A receptor 7, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F3.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPHA7(2045)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
サイトカイン及びサイトカイン受容体
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EphA7 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1036:
試験成績書(COA)