安全性情報
MAB378
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AP20
別名:
Microtubule Associated Protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
抗MAP2A抗体、AP20, ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AP20, monoclonal
交差性
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
詳細
MAP-2(微小管関連タンパク質-2)は、脳微小管の集合において重要な役割を果たす高分子量タンパク質の一つです。MAP-2は微小管に関与するだけでなく、ニューロフィラメントとアクチンフィラメントに関与します。そのため、微小管、他の細胞骨格要素、および細胞質小器官の間の相互作用を誘導することが示唆されています(Binder, 1984)。
MAP-2はニューロンのための厳格なマーカーです。また、MAP-2は細胞内特異性を示します。中枢神経系では、MAP-2は神経細胞体と樹状突起に局在します。ただし、例外として、一部の軸索の染色は少量のMAP-2のために陽性になります(Caceres, 1984; Binder, 1986)。MAP-2は、最初に培養ニューロンで発現するときには細胞全体で均一に分布しますが、樹状突起の発達が進むにつれて選択的に局在するようになります(Caceres, 1986; Dotti, 1987)。
特異性
MAP2aおよびb。 他のバリアントは認識しません。
免疫原
ウシMAP2
アプリケーション
この抗MAP2A抗体、AP20を用いたMAP2Aの検出は、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
1:50-1:200。AP20は、樹状突起と神経細胞体を染色しますが、神経突起と軸索を染色しません。この抗体を免疫組織染色で使用しました。
ウェスタンブロッティング:
SDS-PAGEプロファイル:SDS-PAGEにおいて、成体ラット由来のMAP-2は、分子量約300 kDの密に結合したダブレットとして移動します。ただし、脳の発達の初期(ラットの生後10日目)においては、MAP-2は成体MAP-2ダブレット(MAP-AP20)の低分子量バンドと同一の単一バンドとして移動します。発達の後期(生後17~18日目)では、MAP-2の移動性は成体ダブレット型に変化します(脊髄では、成体型への変換が早期に生じます)。
ウェスタンブロッティング:1:500希釈を前回のロットで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
神経線維およびニューロン代謝
品質
PC12ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのPC12ライセートでMAP 2を検出できます。
ターゲットの説明
約300 kDa
関連事項
先発品:MAB3418
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを含むバッファー中の未精製マウスモノクローナルIgG1腹水。
未精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1年間、-20ºCで安定です。
取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
培養ニューロン
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB378:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Morphine and gp120 toxic interactions in striatal neurons are dependent on HIV-1 strain.
Podhaizer, EM; Zou, S; Fitting, S; Samano, KL; El-Hage, N; Knapp, PE; Hauser, KF
Journal of Neuroimmune Pharmacology null
Changqing Xu et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(2), 316-331 (2016-03-20)
In the era of combined antiretroviral therapy (cART), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is now considered a chronic disease that specifically targets the brain and causes HIV-1-associated neurocognitive disorders (HAND). Endocannabinoids exhibit neuroprotective and anti-inflammatory properties in several central
SDF1 reduces interneuron leading process branching through dual regulation of actin and microtubules.
Lysko, DE; Putt, M; Golden, JA
The Journal of Neuroscience null
Seth M Dever et al.
Journal of neurovirology, 18(3), 181-190 (2012-04-25)
The μ-opioid receptor (MOR) is known to undergo extensive alternative splicing as numerous splice variants of MOR have been identified. However, the functional significance of MOR variants, as well as how splice variants other than MOR-1 might differentially regulate human
Olfactory deficits in Niemann-Pick type C1 (NPC1) disease.
Hovakimyan, M; Meyer, A; Lukas, J; Luo, J; Gudziol, V; Hummel, T; Rolfs, A; Wree, A; Witt, M
Testing null