主要文書
MAB341
Sigma-Aldrich
抗GABAA受容体β2,3鎖抗体 クローンBD17
clone BD17, Chemicon®, from mouse
別名:
GABA(A) receptor subunit beta-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
BD17, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
mouse, feline, monkey, bovine
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
66
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BD17, monoclonal
化学種の反応性
mouse, feline, monkey, bovine
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRB2(2561)
詳細
γ-アミノ酪酸A型(GABAA)受容体は、神経伝達物質リガンド作動性イオンチャネルのメンバーであり、GABAの結合におけるニューロンの阻害を媒介します。GABAA受容体に対するGABAの作用は、治療に重要なさまざまな薬物によって調節されています。そのような薬物には、バルビツール酸、麻酔薬、ベンゾジアゼピンなどがあります。
特異性
GABAA受容体のβ鎖と反応します。
免疫原
ウシ皮質由来の精製GABA/ベンゾジアゼピン受容体
エピトープ:GABAA受容体β2およびβ3サブユニットの細胞外ドメイン
アプリケーション
この抗GABAA受容体β 2,3鎖抗体 クローンBD17を用いたGABAA受容体β 2鎖の検出は、ELISA、IH(P)、WBで検証されています。
免疫組織染色:
IHにおいてこの抗体を10~20 μg/mLで使用しました。
免疫沈降:
IPにおいてこの抗体を使用しました。
ウェスタンブロッティング:
5~20 µg/mL。GABAA受容体のβ鎖に相当する55 kDaのバンドを認識します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
マウス脳膜ライセートでウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、マウス脳膜ライセート10 μg中のGABAA受容体β 2,3鎖を検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
先発品:AB5952
物理的形状
150 mM NaClを含有する10 mMリン酸カリウムバッファー(pH 7.4)に溶解した精製マウスモノクローナルIgG1溶液。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Human ?1?3?2L gamma-aminobutyric acid type A receptors: High-level production and purification in a functional state.
Dostalova, Z; Zhou, X; Liu, A; Zhang, X; Zhang, Y; Desai, R; Forman, SA; Miller, KW
Protein Science null
Daniel C Adusei et al.
Neuropharmacology, 59(3), 167-171 (2010-05-18)
Fragile X syndrome is the most common heritable form of mental retardation. It is caused by silencing of the Fmr1 gene and the absence of the encoded protein. The purpose of this study was to examine global protein expression levels
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is an autocrine excitatory transmitter in human pancreatic beta-cells.
Braun, M; Ramracheya, R; Bengtsson, M; Clark, A; Walker, JN; Johnson, PR; Rorsman, P
Diabetes null
Pengju Ma et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 14296-14302 (2015-11-10)
This study aimed to investigate GABA effects on blood pressure and blood dynamics of anesthetic rats by observing spontaneously hypertensive rats under both anesthesia and waking state. 72 male waking Wistar-Kyokos (WKY) rats and 72 male anesthetized spontaneously hypertensive (SHR)
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation