安全性情報
MAB3083
Sigma-Aldrich
抗カルパイン抗体、µ-またはm-カルパイン(カルパインIまたはII)の小サブユニット、クローンP1
ascites fluid, clone P1, Chemicon®
別名:
Anti-CALPAIN4, Anti-CANP, Anti-CANPS, Anti-CAPN4, Anti-CDPS, Anti-CSS1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
P1, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
WB
化学種の反応性:
human, bovine
テクニック:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
8
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P1, monoclonal
化学種の反応性
human, bovine
以下との反応禁止
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAPNS1(826)
詳細
カルパインは、活性のためにカルシウムが不可欠な非リソソームシステインプロテアーゼです。主なカルパインアイソザイムには次の2種類があります:μ-カルパインおよびm-カルパイン。 in-vitroアッセイでは、活性のためにそれぞれマイクロモルまたはミリモルのカルシウムを要します。主なカルパインアイソザイムは2つのサブユニット、つまり80 kDa触媒サブユニットと30 kDa調節サブユニットで構成されます。この大・小のサブユニットは、チモーゲンのタンパク質分解活性後にカルシウム存在下で結合した状態を維持します。
特異性
ヒト赤血球μ-カルパイン(カルパインI)またはウシ心筋m-カルパイン(カルパインII)の小サブユニットと反応します。
免疫原
ウシ心筋m-カルパイン。
エピトープ:小サブユニットのμ-またはm-カルパイン(カルパインIまたはII)
アプリケーション
この抗カルパイン抗体、μ-またはm-カルパイン(カルパインIまたはII)の小サブユニット、クローンP1は、ELISA、WB、IC、IHを用いたカルパインの検出がバリデーションされています。
イムノブロッティング:1:500-1,000。μ-カルパインとm-カルパインの小サブユニットは、いずれも30 kDaです。ELISA:1:50,000(免疫原に対して)。免疫組織染色:1:100を4%パラホルムアルデヒドまたは1%パラホルムアルデヒド/4%グルタルアルデヒド固定組織で使用。免疫細胞染色:1:100。最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3083:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical role for cathepsin B in mediating caspase-1-dependent interleukin-18 maturation and caspase-1-independent necrosis triggered by the microbial toxin nigericin.
Hentze, H; Lin, XY; Choi, MS; Porter, AG
Cell Death and Differentiation null
Hyun-Hwa Cha et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21(5), 612-622 (2013-11-08)
To investigate the interconnection of apoptosis and autophagy in trophoblastic cells, we treated JEG-3 cells with tumor necrosis factor α (TNF-α) after transfecting LC3 or Beclin 1 or calpain small interfering RNA (siRNA), which blocks cleavage of autophagy-related gene 5
A radioimmunologic technique for assessing calpain activation in cells.
R L Mellgren
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 144, 161-169 (2000-05-20)
Kathrin Stelzner et al.
mBio, 11(6) (2020-12-17)
The opportunistic human pathogen Staphylococcus aureus causes serious infectious diseases that range from superficial skin and soft tissue infections to necrotizing pneumonia and sepsis. While classically regarded as an extracellular pathogen, S. aureus is able to invade and survive within
Pierre Lapaquette et al.
eLife, 6 (2017-12-13)
Disruption of the sumoylation/desumoylation equilibrium is associated with several disease states such as cancer and infections, however the mechanisms regulating the global SUMO balance remain poorly defined. Here, we show that infection by Shigella flexneri, the causative agent of human