安全性情報
MAB1576
Sigma-Aldrich
抗ムスカリン性アセチルコリン受容体m4抗体、クローン17F10.2
purified antibody, clone 17F10.2, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
17F10.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, monkey, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Chrm4(12672)
rat ... Chrm4(25111)
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
特異性
m4ムスカリン性アセチルコリン受容体。他のサブタイプとの反応性なし。
免疫原
GSTと融合したm4受容体i3ループ(ヒト)
アプリケーション
この抗ムスカリン性アセチルコリン受容体m4抗体クローン17F10.2は、ムスカリン性アセチルコリン受容体m4の検出において、IC、IP、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色(ラットおよびサル)
ウェスタンブロッティング(ラット、マウス、ヒト)ECL 4~10 μg/mL
免疫沈降(ラット)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長6か月保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1576:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Taketsugu Hayashi et al.
Cell reports, 30(13), 4433-4444 (2020-04-03)
The ability to infer others' mental states is essential to social interactions. This ability, critically evaluated by testing whether one attributes false beliefs (FBs) to others, has been considered to be uniquely hominid and to accompany the activation of a
Keita Harada et al.
Acta histochemica et cytochemica, 56(4), 67-75 (2023-09-08)
Adrenal medullary chromaffin (AMC) and sympathetic ganglion cells are derived from the neural crest and show a similar developmental path. Thus, these two cell types have many common properties in membrane excitability and signaling. However, AMC cells function as endocrine
Lack of specificity of commercially available antisera: better specifications needed.
Pradidarcheep, W; Labruyere, WT; Dabhoiwala, NF; Lamers, WH
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Sinead M Clancy et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(24), 6388-6399 (2007-06-15)
Many inhibitory neurotransmitters in the brain activate Kir3 channels by stimulating pertussis toxin (PTX)-sensitive G-protein-coupled receptors. Here, we investigated the regulation of native muscarinic receptors and Kir3 channels expressed in NGF-differentiated PC12 cells, which are similar to sympathetic neurons. Quantitative
Eleanor D Muise et al.
Data in brief, 10, 482-486 (2017-01-06)
The data presented in this article are related to the research article entitled "Distribution of muscarinic acetylcholine receptor subtypes in the murine small intestine" (E.D. Muise, N. Gandotra, J.J. Tackett, M.C. Bamdad, R.A. Cowles, 2016) [1]. We recently demonstrated that