Merck
M000025A0
Millipore
空のモニターカセット、25 mm、タイプA
Sample collection and particle analysis
別名:
25 mm Cassette, Monitor Cassette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
物質
polystyrene
品質水準
無菌性
non-sterile
フィルタ直径
25 mm
フィッティング
female Luer inlet slip (requires tubing adapter XX62 000 05)
female Luer outlet slip
アプリケーション
environmental
輸送温度
ambient
詳細
概要
2種類の25 mmモニタータイプがあります:
3ピースPSモニター、タイプ A
3ピースポリスチレンモニター、16 mmセンターリング付き。メス型ルアースリップ真空接続。チューブアダプター(XX62 000 05)が必要です。- このモニターは、メンブレンなしでも入手できます。
3ピースPPモニター、タイプB
- 3ピースカーボン充填ポリプロピレン伝導性モニター、50 mm延長カウル付き。- バーブホース真空接続のため、チューブアダプターは不要です。
- NIOSH規格に準拠して、空気中のアスベストのモニタリングにはモニターMAWP 025 ACを使用してください。
平均バックグラウンド粒子数(ABC)の値が各パッケージに表示されています。
特長・利点:
•NIOSH標準法に準拠
•平均バックグラウンド粒子数(ABC)が表示されたボックス
•フィルターが設置されており事前に組立て済み
•2種類の孔径の、白、黒、格子入りメンブレンが入手可能
•重量分析の時間を節約できるマッチドウェイトメンブレンが入手可能
•薄いセルロースサポートでフィルターがモニター部分の間に密封されており、サンプルの流れがフィルター表面に均一に分布するようになっています。
用途:
空気モニタリング、環境モニタリング、エアロゾル汚染モニタリング、アスベストモニタリング
アプリケーション
製品でろ過により除去するもの:空中浮遊粒子、微量金属、粒子状フッ化物
原理
真空
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13