Merck
LX0350
Supelco
Lithium Hydroxide, Monohydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Lithium Hydroxide, Monohydrate, Lithium Hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HLiO · xH2O
CAS番号:
分子量:
23.95 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
215-183-4
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.01% Insoluble matter
white
pH
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
bp
924 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
424 °C
溶解性
124 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.002%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Li+].[O-H].O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Lithium Hydroxide, Monohydrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 3,4-disubstituted pyrrole derivatives by reacting with aromatic aldehydes and enolisable ketones via in situ formation of chalcones.[1]
  • A precursor for the fabrication of lithium-ion battery cathode material.[2]
  • A starting material to synthesize lithium cobalt oxide (LiCoO2, a positive electrode material) by hydrothermal reaction with cobalt (II) nitrate and hydrogen peroxide.[3]
アナリシスノート
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White
Form: Crystals
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.002% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.002% max
Lithium carbonate (Li2CO3): 2.0% max
Sulfate (SO4): 0.05% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LX0350-5:
LX0350-BULK:
LX0350-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate Using Barium Hydroxide Causticizing Agent
Liu H and Azimi G
Resources, Conservation and Recycling, 179 (2022)
Hydrothermal synthesis of LiCoO2 for lithium rechargeable batteries
Burukhin A, et al.
Solid State Ionics, 151(1-4) (2002)
Lithium hydroxide mediated synthesis of 3, 4-disubstituted pyrroles
Sharma R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(34) (2013)