物質
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.5 cm)
デバイスサイズ
5 in.
フィルター L
8.5 in. (21.6 cm)
フィルタ直径
4.2 in. (10.7 cm)
入口接続部直径
9/16 in. , hose barb
Inlet to outlet width
21.6 cm (8.5 in.)
不純物
≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matrix
Clarigard®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
フィッティング
inlet/outlet connection for 14 mm (9/16 in.) hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
包装
調製ノート
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
アナリシスノート
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13