安全性情報
HX0628
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace Ultra
別名:
Hydrogen Fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
47-51%
フォーム
liquid
濃度
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached PFA bottles. Each PFA bottle is packed in an EPS innerpace and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0628-1:
HX0628-6:
HX0628-7:
試験成績書(COA)