物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
75 % porosity
泡立ち点
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
アプリケーション
- Air clarification
- Gas and solvent filtration
法的情報
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
サンプルの調製や分析のためのメンブレンフィルターについて、化学適合性と選択性に注目しながら説明します。