The capture antibody is monoclonal mouse anti-Human MMP-9, which does not react with the C-terminal truncated form. The detection antibody is polyclonal Goat anti-human MMP-9.
HMMP2MAG-55K
MILLIPLEX® Human MMP Magnetic Bead Panel 2 - Immunology Multiplex Assay
Matrix Metalloproteinase Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enable the simultaneous analysis of multiple MMPs biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human matrix metalloproteinase multiplex kit, Luminex® Human MMP immunoassay, Millipore human MMP panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 72-98%
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(MMP-9)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-1)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(MMP-10)
standard curve range: 548-400,000 pg/mL
(MMP-7)
standard curve range: 68-50,000 pg/mL
(MMP-2)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MMP/TIMP research plays a significant role in achieving a deeper understanding of disease states such as chronic inflammation, cardiovascular disease, and cancer.
The MILLIPLEX® Human MMP Bead Panel 2 (MMP-1, -2, -7, -9, -10) will enable you to explore the modulation of and the function of MMP expression in multiple therapeutic areas.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
No significant cross-reactivity was observed among analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10
- Recommended Sample type: human serum, plasma, tissue/cell lystate and culture supernatant samples
- Recommended Sample dilution: 1:20
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
MILLIPLEX® マルチプレックスがんアッセイでがんバイオマーカーを検出することにより、腫瘍形成プロセスの研究が加速し、がん研究の進展に役立ちます。
Cancer biomarker detection through MILLIPLEX® multiplex cancer assays can accelerate studies of tumorigenic processes helping advance cancer research.
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。