The capture IgA antibody is capable of detecting IgA1 and IgA2. It can detect IgA from serum, myeloma, and secretory sources.
HGAMMAG-301K
MILLIPLEX® Human Isotyping Magnetic Bead Panel - Isotyping Multiplex Assay
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulins (Ig) in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human Ig isotype multiplex panel, Human immune globulin multiplex panel, Human immunoglobulin multiplex kit, Luminex® human immunoglobulin immunoassay, Millipore Human immunoglobulin panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 88-99%
sensitivity: 0.08 ng/mL
(IgG4)
sensitivity: 0.09 ng/mL
(IgG3)
sensitivity: 0.47 ng/mL
(IgM)
sensitivity: 1.5 ng/mL
(IgA)
sensitivity: 10 ng/mL
(IgG1)
sensitivity: 85 ng/mL
(IgG2)
standard curve range: 0.2-150 ng/mL
(IgG3)
standard curve range: 0.4-300 ng/mL
(IgG4)
standard curve range: 14-10,000 ng/mL
(IgG1)
standard curve range: 2.1-1,500 ng/mL
(IgA)
standard curve range: 3.4-2,500 ng/mL
(IgM)
standard curve range: 41-30,000 ng/mL
(IgG2)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Human Isotyping Bead Panel, measuring human IgG subclasses (1, 2, 3, 4), IgM and IgA is designed to enable you to measure both classes and subclasses accurately – all in one well. In addition, this panel allows you to choose only those immunoglobulins you need for your experiments.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Immune Response
アプリケーション
- Analytes: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM
- Recommended Sample type: Serum, plasma, or tissue/cell lysate and culture supernatant samples
- Recommended Sample dilution: 1:16,000 diluted plasma or serum, or cell culture supernatant diluted to approximately 1μg/mL Ig per well
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Inflammation & Immunology
特徴および利点
構成
MILLIPLEX MAP Human Multi-Immunoglobulin Standard
MILLIPLEX MAP Human Immunoglobulin Positive Control
MILLIPLEX MAP Assay Buffer
MILLIPLEX MAP Wash Buffer, 10X
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.
-
What is the specificity of HGAMMAG-301K IgA?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Is the Human Isotyping kit (HGAMMAG-301K) suitable for use with non-human primate samples to measure IgM, IgG, and IgA?
1 回答-
The kit has not been validated for use with non-human primate (NHP) samples. In a panel test involving 4 NHP samples, everything was detectable except for IgG3 and IgG4. However, NHP-specific standards have not been tested to determine the extent of cross-reactivity. It's important to note that the lack of signal for IgG3 and IgG4 could be due to low levels in the few samples tested.