HEXSM-170K
MILLIPLEX® Human Exosome Characterization Panel
別名:
EV multiplex kit, Human exosome multiplex kit, Luminex EV panel, Luminex human exosome immunoassay, Millipore human exosome panel, extracellular vesicle multiplex kit
About This Item
おすすめの製品
交差性
human
品質水準
包装
pkg of 96 wells
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well)
assay range
intra-assay cv: ≤20%
standard curve range: 0.4-1,500 ng/mL
(CD9)
standard curve range: 0.5-2,000 ng/mL
(CD81)
standard curve range: 0.6-2,500 ng/mL
(Flotillin-1)
standard curve range: 0.9-3,500 ng/mL
(Syntenin-1)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(CD63)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Calreticulin, GAPDH)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(TSG101)
inter-assay cv: ≤10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research category: Cancer
Research sub-category:
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Inflammation
Infectious Diseases
Immune Response
Tumor Markers
特異性
アプリケーション
- This is an overnight assay.
- Each assay requires 25 µL per well of diluted or neat isolated exosomes.
- Argonaute-2 (Ago2) is a qualitative assay with the MCF7:IGF-1 Cell Lysate included as a control. All other analytes are for quantitative analysis.
- To test the purity of EV preparation, the MILLIPLEX® Human Apolipoprotein 6-Plex Panel (Cat. No. APOMAG-62K) can be used.
- To asses the functional component of EVs, the MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Growth Factor Panel A (Cat. No. HCYTA-60K), Panel B (HCYTB-60K), and Multi-Species TGFβ Panel (Cat. No. TGFBMAG-64K-03) can be used.
- Following sample collection and preparation, exosomes can now be isolated and lysed according to your lab’s established protocol. We recommend Cell Signaling Lysis Buffer (Cat. No. 43-040).
- Each lab may use its preferred lysis buffer but must predetermine that the assay will not be negatively affected by the lysis buffer.
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.
マルチプレックスおよびシングルプレックスバイオマーカー検出アッセイ、イムノアッセイシステムプラットフォーム、イムノアッセイソフトウェア、およびサービスの中から、お客様の研究に最適なイムノアッセイプラットフォームの選択方法を紹介します。
一貫した高品質の結果をもたらすLuminex® xMAP®マルチプレックスアッセイテクノロジーに基づくMILLIPLEX® マルチプレックスアッセイの利点をご確認ください。そしてマルチプレックスバイオマーカーLuminex® アッセイが研究の発展にどのように活用されているのかをご覧ください。
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.