Merck
HCYTMAG-60K-PX41
Millipore
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル - プレミックス41プレックス - 免疫マルチプレックスアッセイ
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Premixed 41 Plex - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
「サイトカイン」という用語は、正常および病的状態の両方で調節因子として機能して個々の細胞および組織の機能活性を調節する、さまざまな可溶性タンパク質とペプチドのグループに対して一般的に使用されています。さらに、これらのタンパク質は、細胞間の直接相互作用を媒介し、細胞外環境で生じるプロセスを調節します。サイトカインは、より広範囲の標的細胞に作用する点でホルモンとは異なります。また、ホルモンとは異なり、サイトカインは特殊な腺にある特殊な細胞によって生成されるわけではありません。サイトカイングループのタンパク質には、リンホカイン、インターフェロン、コロニー刺激因子、およびケモカインなどがあります。サイトカインおよびケモカインの研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な応答、ならびに炎症性疾患、アレルギー反応、過敏性腸疾患(IBD)、敗血症、がんなどの病態を深く理解するうえで大きな役割を果たしています。
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカインパネル1により、サイトカインの治療効果ならびにサイトカイン発現の調節に焦点を当てることができます。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • 分析物:sCD40L、EGF、Eotaxin/CCL11、FGF-2、Flt-3リガンド、Fractalkine、G-CSF、GM-CSF、GRO、IFN-α2、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-1RA、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-9、IL-10、IL-12 (p40)、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IP-10、MCP-1、MCP-3、MDC (CCL22)、MIP-1α、MIP-1β、PDGF-AA、PDGF-AB/BB、RANTES、TGF-α、TNF-α、TNF-β、VEGF
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、または組織/細胞ライセートおよび培養上清
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:そのままの血漿または血清。組織培養上清は、アッセイの前に適切な対照培地での希釈が必要な場合があります。RANTES、PDGF-AA、PDGF-AB/BB は血漿/血清サンプルの1:100希釈が必要です。
  • 注記:RANTES、PDGF-AA、PDGF-AB/BB は、血漿/血清サンプルの1:100希釈が必要なため、その他のサイトカインとの多重化をこのパネルで行うことはできません。
  • アッセイ実行時間:一晩または2時間の一次インキュベーション。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
  • 研究カテゴリー炎症&免疫
  • 研究のサブカテゴリ:肥満、代謝異常、炎症&自己免疫機構
包装
96ウェルプレート
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
感度:個々のサイトカイン/ケモカインの感度は、キットのプロトコルを参照してください。
注記:RANTES、PDGF-AAおよびPDGF-AB/AAは、血清/血漿について他の分析物とプレックスできません。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Oludare A Odumade et al.
Frontiers in immunology, 12, 578700-578700 (2021-06-15)
Human adenosine deaminases (ADAs) modulate the immune response: ADA1 via metabolizing adenosine, a purine metabolite that inhibits pro-inflammatory and Th1 cytokine production, and the multi-functional ADA2, by enhancing T-cell proliferation and monocyte differentiation. Newborns are relatively deficient in ADA1 resulting
Patrick W Underwood et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-07)
Smoking is highly associated with pancreatic cancer. Nicotine, the addictive component of tobacco, is involved in pancreatic cancer tumorigenesis, metastasis, and chemoresistance. This work aimed to describe the role of nicotine within the pancreatic cancer tumor microenvironment. Nicotine treatment was
Anastasiia S Boiko et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
The present study aims at comparing the change in cytokine levels in schizophrenia patients treated with atypical antipsychotics, with or without metabolic syndrome (MetS). The study included 101 patients with schizophrenia, 38 with and 63 without MetS, who received risperidone
Shweta Reddy et al.
PloS one, 13(8), e0201740-e0201740 (2018-08-07)
Prostaglandin analogues (PGA's) are the mainstay and first line of treatment in current glaucoma practise. Though latanoprost and bimatoprost are the most commonly used PGA's with minimal side effects at lower concentrations like bimaotoprost 0.01%, direct comparison of their cytokine/MMP
Karin Chen et al.
Data in brief, 28, 104798-104798 (2019-12-13)
Metastatic breast cancer is the most advanced stage of breast cancer and the leading cause of breast cancer mortality. Although understanding of the cancer progression and metastasis process has improved, the bi-directional communication between the tumor cell and the tumor
質問
  1. What is the difference between the two standards for Human Cytokine Panel 1 (HCYTOMAG-60K) MXH8060 and MXH8060-2?
    1 回答
    1. The MXH8060 standard contains all 41 cytokines in the panel, while the MXH8060-2 standard contains 30 cytokines, which align with the 30-plex premix.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー