Merck
HAWP04700F1
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径0.45 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 discs
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
MF-Milliporeメンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースで構成されています。これらのメンブレンは生物学的に不活性であり、幅広い分析・研究用途があります。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.45 μm孔径は、トランスフェクション試験前のレンチウイルス上清のろ過に使用されています。[1]
特徴および利点
  • 環境モニタリングおよび生物学的用途に適用可能。
  • さまざまな孔径、黒色または白色、表面格子付きまたは格子なしのパックとしてご用意
  • オートクレーブ可能で、エチレンオキサイド・γ線照射滅菌に対応。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWP04700F1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mirna Swayden et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (153) (2019-11-26)
Ubiquitin (ub) and ubiquitin-like (ubl) dependent post-translational modifications of proteins play fundamental biological regulatory roles within the cell by controlling protein stability, activity, interactions, and intracellular localization. They enable the cell to respond to signals and to adapt to changes