HABG04700
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
別名:
MF-Millipore™メンブレンフィルター、0.45 µm孔径、格子付き
About This Item
79 % porosity
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
おすすめの製品
物質
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
色
black
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
- 蛍光細菌アッセイ
- 粒子モニタリング
- バイオアッセイ
- 粒子モニタリング
- マイクロプラスチック分析グレード水
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HABG04700:
試験成績書(COA)