安全性情報
GF178
Sigma-Aldrich
C1 Inhibitor
別名:
C1 Inh, C1 esterase inhibitor, Serpin G1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
C1 阻害剤、
ヒトリコンビナント,
不純物
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
品質水準
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
C1 阻害因子は、構造的に関連するタンパク質であるセルピンファミリーのメンバーであり、免疫補体系の主要な制御因子です。C1 阻害因子はプロテアーゼ阻害因子であり、過剰活性化や自然活性化を防ぐために補体系を阻害する機能を有しています。阻害は、C1 複合体の C1r および C1s プロテアーゼに結合して不可逆的に阻害することにより達成され、補体活性化カスケードにおける後続のすべての下流事象を停止させる効果があります。C1 阻害剤は、カリクレイン、第 Xia 因子、第 XIIa 因子など、他のさまざまなプロテアーゼも阻害することができます。
組換えヒト C1 阻害因子は、445 アミノ酸残基(49.4 kDa)を含む高度にグリコシル化された糖タンパク質で、C1 阻害因子前駆体の 56 – 500 アミノ酸に相当し、C1 複合体を阻害する能力において十分に機能します。
製品の起源:タンパク質は大腸菌で発現させたものです。
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
成長因子&受容体
品質
比色ペプチド基質 N Carbobenzyloxy-Lys- ThioBenzyl ester(Z-K-SBzl )の、組換えヒト補体成分 C1a 切断を阻害する能力で測定。想定される IC50 は ≤ 2.6 nM です。
物理的形状
製品は 10 mM リン酸ナトリウム、pH 7.5 で提供され、凍結乾燥前に 0.2 ミクロンフィルターでろ過しています。
保管および安定性
受領日から最長4か月、-20°Cで保存できます。開封前にバイアルを遠心してください。
水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。長期間保存する場合は、担体タンパク質を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°Cで保存することを推奨します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GF178:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahsan Habib et al.
Cell transplantation, 27(4), 666-676 (2018-06-07)
Alzheimer's Disease (AD) is the leading cause of dementia in the elderly. In healthy individuals, amyloid precursor protein (APP) is cleaved by α-secretase, generating soluble α-amyloid precursor protein (sAPPα), which contributes neuroprotective functions in the neuronal environment. In contrast, in