表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 μg | カートの在庫状況を確認する | ¥62,200 |
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
~6 kDa
Impurities:
≤1 EU/μg endotoxin (Protein)
¥62,200
カートの在庫状況を確認する
製品名
上皮増殖因子 マウス由来, EGF
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.05-1 ng/mL ED50/EC50
mol wt
~6 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (Protein)
color
white
solubility
water: soluble 0.10 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
General description
上皮増殖因子(EGF)は、細胞分裂促進作用を示す小さいポリペプチド(約6 kDa)で、多くの哺乳類動物種に存在し、広範囲の組織および体液に広く分布します。∼4つのErbB(HER)ファミリー受容体チロシンキナーゼ、すなわちEGFR/ErbB1、ErbB2、ErbB3、およびErbB4は、EGFファミリーメンバーに反応を伝達します。ヒトおよびマウスのEGFはきわめて類似していますが、物理的および化学的特性という面で同一ではありません。この2つのポリペプチドを構成する各53のアミノ酸残基のうち、37残基は両者に共通しており、同じ相対位置に3つのジスルフィド結合が形成されています。
Application
マウスの上皮増殖因子は、分化したマウス胚幹細胞(E14)の培養に用いる基本培地(N2B27)のサプリメントとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
EGF(上皮成長因子)は、細胞の増殖、分化、および生存に関与します。 さらに、血管新生、胃酸分泌の阻害、多数のホルモンの合成の調節、細胞外マトリックスのタンパク質の合成と代謝回転、骨組織からのカルシウム放出(これにより骨吸収を促進します)、線維芽細胞および上皮細胞の化学誘引、並びに単独または他のサイトカインとの組み合わされて創傷治癒プロセスの媒介などのさまざまな生物学的活動に影響を与えることがわかっています。。 EGFは、線維芽細胞、上皮細胞、内皮細胞、軟骨細胞、SV40-3T3細胞など、多種多様な細胞タイプに対して分裂促進性を示します。
Physical form
本製品は、凍結乾燥品(PBS溶液、pH 7.4、0.2 μmフィルター滅菌済み)です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse submaxillary glands | biological source human | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1