Merck
FX0440
Supelco
Formic acid
98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
product name
ギ酸, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
不純物
≤0.05% Acetic acid (CH3COOH)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.05 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.5 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
OC=O
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Acetic acid (CH3COOH): 0.05% max
Aluminum (Al): 0.05ppm max
Ammonium (NH4): 0.001% max
Assay: 98% min
Barium (Ba): 0.05ppm max
Beryllium (Be): 0.02ppm max
Bismuth (Bi): 0.1ppm max
Cadmium (Cd): 0.05ppm max
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 5ppm max
Chromium (Cr): 0.05ppm max
Cobalt (Co): 0.02ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.02ppm max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.001% max
Germanium (Ge): 0.05ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.02ppm max
Lithium (Li): 0.02ppm max
Magnesium (Mg): 0.5ppm max
Manganese (Mn): 0.05ppm max
Molybdenum (Mo): 0.02ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Potassium (K): 0.1ppm max
Silver (Ag): 0.02ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Strontium (Sr): 0.02ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Sulfite (SO3): 0.001% max
Thallium (Tl): 0.05ppm max
Titanium (Ti): 0.1ppm max
Vanadium (V): 0.05ppm max
Zinc (Zn): 0.05ppm max
Zirconium (Zr): 0.1ppm max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FX0440-BULK:
US1FX0440/901:
FX0440-901:
FX0440-21:
FX0440-7:
FX0440-5:
FX0440-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ギ酸 ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
ギ酸
ギ酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
ギ酸
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸