Merck
FALP09050
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、1.0 μm孔径
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
別名:
Fluoropore® メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
≥100 μm
重量分析抽出物
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡立ち点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ポリマーからなる Fluoropore® メンブレンは、疎水性です。ろ過用途を改良するために、PTFEを高密度ポリエチレン支持体に接着させました。Fluoropore メンブレンフィルターは、空気のモニタリング、ろ過、ガスの排気、紫外線(UV)分光法、酸・塩基・溶媒の清澄化などを用途としています。
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
特徴および利点
  • Fluoropore® メンブレンは一貫性を示し、幅広い化学的適合性を提供します。
  • 生物学的および化学的に不活性。
  • 多孔性であるため流速が速い。
  • 水性および有機物ベースのサンプルのろ過用。
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
W Kenneth Ward et al.
Biomaterials, 23(21), 4185-4192 (2002-08-27)
We addressed the effect of implant thickness, implant porosity, and polyurethane (PU) chemistry on angiogenesis and on the foreign body response in rats. The following materials were implanted subcutaneously for 7 weeks then excised for histologic analysis: a solid PU;