This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
おすすめの製品
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
≥100 μm
重量分析抽出物
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡立ち点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
フィルターコード:FALP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレン担体と結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネートされていないか、バッキングがない状態で製造されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんどすべての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんどすべての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
アプリケーション
- 酸、塩基、溶媒の清澄化
- 気体のろ過またはベント
- UV分光法
- 粒子モニタリング
- HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
- マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany