Merck
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
別名:
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
200-573-9
形状
powder or crystals
品質水準
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
転移温度
flash point 350 °C
溶解性
1000 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI Key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0550-20:
US1EX0550/20:
EX0550-5:
EX0550-1:
試験成績書(COA)