Merck
CX2286
Supelco
シクロヘキサン
OmniSolv®
別名:
Hexahydrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-806-2
アッセイ:
≥99% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
80.7 °C (lit.)
蒸気圧:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
転移温度
flash point -18 °C
溶解性
0.05 g/L
UV cutoff
≤200 nm
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.0% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650455-901:
SA650455-4X4L:
SA34855-100ML:
SA34855-2L:
CX2286-6:
CX2286-1:
SA650455-1L:
US2CX2286-1:
CX2286-901:
SA650455-4L:
SA34855-4X4L:
34855-901:
SA34855-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.