Merck
CW0671SB1
Millipore
Bevigard-M Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-ring and spear)
別名:
Bevigard-M Cartridge Filter 10 in. Code 7 0.5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
法規制遵守
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Bevigard
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
ろ過面積
0.8 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg/cartridge
マトリックス
Bevigard-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
205486P4758B0126
α-Naphtholphthalein practical grade
N8257
α-Naphtholphthalein
Xylenol Blue indicator grade, Dye content 90 %
205486
Xylenol Blue
Phenol Red sodium salt pH indicator dye
P4758
Phenol Red sodium salt
Bromophenol Blue titration: suitable
B0126
Bromophenol Blue
grade
practical grade
grade
indicator grade
grade
-
grade
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
solubility
methanol: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>80% NaOH basis (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Single Layer
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of Mixed celulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
Filter Grade: Standard Milligard® Media
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
121 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥2 L
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
法的情報
Bevigard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CW0671SB1:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。