主要文書
CVGB03TP
Millipore
疎水性Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 30 in. 0.22 µm Code 0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
27293007
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
テクニック
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
30 in.
ろ過面積
2.07 m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany