製品名
Clarisolve® Pod デプスフィルター, High-density cell cultures
物質
Millistak+® media
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
5.8 cm (2 in.)
ろ過面積
0.11 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
詳細
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.11 m2 and a Pod device format.
アプリケーション
規格
調製ノート
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CS20MS01F1-X:
CS20MS01F1:
試験成績書(COA)