Merck
CS20MS02H1
Millipore
Clarisolve®デプスフィルター
High-density cell cultures
別名:
Clarisolve 20 m Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
W
9.4 cm (3.7 in.)
ろ過面積
0.027 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
全有機炭素(TOC)残留物
1.4-2.1 μg/L
入力
sample type liquid
導電率
0.80 – 1.59 μS/cm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
アプリケーション
高密度細胞培養液
規格
フィルターグレード:20MS
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブを2回実施後も完全性は維持されます。
アナリシスノート
全有機炭素(TOC)残留物:オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)および流速600 LMHで10分間の純水フラッシング後。洗浄終了時に、TOC標準値の確認のためサンプルを採取しました。
法的情報
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg