CN2501001
1 of 10
Millipore
CTGB71TP3
Aerex® 0.2 µm、カートリッジ
CTGR71TP1
エアベント® 0.2 µm、カートリッジ
Supelco
5.43804
ギ酸
Sigma-Aldrich
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
Z682594
Aldrich®ナスフラスコ
91286
Multi Cation Standard 1 for IC
100073
15-PGDH Inhibitor
25360
SPB®-1キャピラリーGCカラム
328634
1-メチル-2-ピロリジノン
CVGL71TP3
Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
polypropylene
300
2.5 μm nominal pore size2.5 μm pore size
Code 0 (2-222; O-rings)
清澄化プレフィルター
製品番号
ロット番号・バッチ番号