Merck
CCP-24HK
Sigma-Aldrich
Canine C-Peptide RIA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for protein analysis
品質水準
詳細
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
特徴
accuracy 97-111%
交差性
canine
感度測定範囲
0.15 ng/mL
テクニック
radioimmunoassay: suitable
UniProtアクセッション番号
検出方法
radioactive
詳細
aa1-aa31-OVA via glutaraldehyde
アプリケーション
Overnight equilibrium incubation at 4°C. Sample volume < 100 ?L serum, plasma, or tissue culture media. Dilution: Antibody 1:32,000 titer
アナリシスノート
Linearity 95-101%
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract