CBL1346Z-I
Anti-mouse Integrin alphaV Antibody, clone RMV-7 (Preservative free)
clone RMV-7, from rat
別名:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RMV-7, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Itgav(16410)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in LAK cell lysate. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Blocking Assay: Adhesion and LAK cell cytotoxicity was shown using a representative lot (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg of this antibody detected Integrin alphaV in murine 3T3-L1 cells .
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
アナリシスノート
Murine 3T3-L1 cells
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL1346Z-I:
試験成績書(COA)