安全性情報
CB1052
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB2A Mouse mAb (2B2)
liquid, clone 2B2, Calbiochem®
別名:
Anti-Tubulin β2A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B2, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB2A(7280)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~48-50 kDa TUBB2A protein.
Recognizes the ~48-50 kDa TUBB2A protein in PC-12, Raw 264.7, Jurkat, and NIH3T3 cells and human spleen tissue.
This Anti-TUBB2A Mouse mAb (2B2) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of TUBB2A.
免疫原
Full-length, recombinant, human TUBB2A (aa 1-446), expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1.5 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Negative Control
293T cells
Positive Control
PC-12 cells, Raw 264.7 cells, Jurkat cells, NIH3T3 cells, Human spleen tissue
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CB1052-100UG:
試験成績書(COA)