Merck
CAX2-MXT20
Millipore
CellASIC ONIX2マニホールドXT(温度制御)
別名:
ONIX2 Manifold XT, Temperature Controlled Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
CellASIC® ONIX
詳細
CellASIC® ONIX2マニホールドXTは、理想的な温度の達成を支援する対流熱交換モジュールです。その機能は、空気を穏やかに均一に循環させて細胞を温めたり冷やしたりすることです。
アプリケーション
研究のカテゴリー
細胞培養
特徴および利点
  • 少量の培養量に理想的
  • 正確な細胞培養環境を維持
その他情報
マニホールドXTチューブを洗浄するときは、マニホールドの右側を上にして水平に保ち、熱交換モジュールを液体にさらさないようにしてください。
法的情報
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.