Merck
AX1270
Supelco
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Ammonium Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4ClN
CAS番号:
分子量:
53.49
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 30 °C)
アッセイ
≥99.5% (silver nitrate titration)
形状
crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (argentometric)99.5% minCalcium (Ca)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxIdentificationTo pass testInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)5ppm maxPhosphate (PO4)2ppm maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-5.5
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1270-7:
AX1270-5:
AX1270-1:
試験成績書(COA)