Merck
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
product name
Alcohol, Reagent
品質水準
アッセイ
82.0-86.0% ethanol basis
形状
liquid
組成
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
APHA: ≤20
転移温度
flash point 17 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent
物理的形状
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
アナリシスノート
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0442-3:
AX0442-901:
試験成績書(COA)