Merck
AP184B
Sigma-Aldrich
ロバ抗ヒツジIgG抗体、ビオチンSPコンジュゲート、吸収処理済み
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
ヒツジIgG(H & L)
F/P比:
9.1 ug./mg、IgG 1モルあたり3.4 mileのFITC
アプリケーション
このロバ抗ヒツジIgG抗体、ビオチンSPコンジュゲート、吸収処理済みを用いたロバ抗ヒツジIgGの検出は、ELISA、WBでの使用が検証されています。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50-1:200。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用 吸収処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥。バッファー = 0.02 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム入り。
溶解:
0.4 mLの脱イオン水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2-8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP184B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Iwasa et al.
The Journal of veterinary medical science, 61(6), 621-629 (1999-07-29)
The present study showed the acetylcholinesterase (AChE) activity, and neurofilament protein (NFP), catecholamine-synthesizing enzymes, dopamine beta-hydroxylase (DBH) and phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMT) immunoreactivities in the mouse adrenal gland during postnatal development. From birth to postnatal-1-day, AChE activity was weakly and diffusely
Isabel Pérez-Santos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 31(9), 4115-4139 (2021-05-19)
Noradrenaline (NA) in the thalamus has important roles in physiological, pharmacological, and pathological neuromodulation. In this work, a complete characterization of NA axons and Alpha adrenoceptors distributions is provided. NA axons, revealed by immunohistochemistry against the synthesizing enzyme and the
Yaqing Li et al.
Nature medicine, 23(6), 733-741 (2017-05-02)
Blood vessels in the central nervous system (CNS) are controlled by neuronal activity. For example, widespread vessel constriction (vessel tone) is induced by brainstem neurons that release the monoamines serotonin and noradrenaline, and local vessel dilation is induced by glutamatergic
Yaqing Li et al.
Journal of neurophysiology, 111(1), 145-163 (2013-09-27)
Spinal cord transection leads to elimination of brain stem-derived monoamine fibers that normally synthesize most of the monoamines in the spinal cord, including serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) synthesized from tryptophan by enzymes tryptophan hydroxylase (TPH, synthesizing 5-hydroxytryptophan, 5-HTP) and aromatic l-amino
Inbar Zohar et al.
The European journal of neuroscience, 43(4), 590-600 (2015-12-17)
It is still not clear whether the selective serotonin reuptake inhibitors frequently prescribed to depressed pregnant women improve the behavioural outcome in their children. The current study investigated whether administration of citalopram to pregnant rats could prevent anxiety and depressive-like