Merck
AP180C
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
goat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ヤギIgG
アプリケーション
このロバ抗ヤギIgG抗体、Cy3結合、動物種吸収処理済みは、ロバヤギIgGの検出において、IFでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP180C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy Su et al.
Molecular carcinogenesis, 56(2), 761-773 (2016-08-02)
It is unclear if proximal and distal traditional adenomas present with differences in molecular events which contribute to cancer heterogeneity by tumor anatomical subsite. Participants from a colonoscopy-based study (n = 380) were divided into subgroups based on the location of their
Holger Dannenberg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(18), 3434-3453 (2019-02-26)
The firing rate of speed cells, a dedicated subpopulation of neurons in the medial entorhinal cortex (MEC), is correlated with running speed. This correlation has been interpreted as a speed code used in various computational models for path integration. These
Jianying Zhang et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(1), 47-52 (2011-06-21)
Tendon stem cells (TSCs) have been proposed to play a major role in the development of tendinopathy, which refers to pathological changes, such as calcification, in affected tendons. Using a human TSC (hTSC) culture model, this study investigated the effects
Tomokazu Konishi et al.
PloS one, 13(2), e0192955-e0192955 (2018-02-21)
Although lipoproteins are conventionally separated into a few classes using density gradient centrifugation, there may be a much higher number of physical classes that differ in origin or phase. Comprehensive knowledge of the classes of lipoproteins is rather limited, which
Ana B Faia-Torres et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(4), 2367-2375 (2014-12-17)
The success of synthetic bone implants requires good interface between the material and the host tissue. To study the biological relevance of fibronectin (FN) density on the osteogenic commitment of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs), human FN was