安全性情報
AP130P
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody, HRP conjugate
0.8 mg/mL, Chemicon®
別名:
ヤギ抗マウス IgG 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清中に最も豊富に存在する免疫グロブリンです。IgMは全血清免疫グロブリンの5-10%を占めます。これらの免疫グロブリンは4本のポリペプチド鎖から構成されており、2本は重鎖(H)、2本は軽鎖(L)です。これらのポリペプチド鎖はジスルフィド結合により相互に連結されています。IgMは脊椎動物で高度に保存された抗体です。IgMは五量体として存在します。IgGとIgMは両方ともB細胞が分泌します。
アプリケーション
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody, HRP conjugateはウェスタンブロッティング[1](1:400)および免疫蛍光染色(1:500)で使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
IgGは抗体依存性細胞傷害(ADCC)を促進します。補体系の古典的経路の活性化を助けます。ウイルス粒子および毒素を中和します。IgMは免疫応答の初期の段階で発現して、アポトーシスを起こした細胞の飲み込みを補助します。IgMはポリ反応性と自己反応性の機能を備えています。IgMは、組織利用分子のクリアランスを仲介することによって組織の恒常性を誘起します。血清IgMレベルが低下すると、自己免疫応答の増加と感染症のリスクの増加につながります。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP130P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chapter 12 - Immunoglobulin Titers and Immunoglobulin Subtypes
Gleason CA and Devaskar SU
Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis (2011)
Bojana Mirković et al.
Oncotarget, 6(22), 19027-19042 (2015-04-08)
Cathepsin B is a ubiquitously expressed lysosomal cysteine protease that participates in protein turnover within lysosomes. However, its protein and activity levels have been shown to be increased in cancer. Cathepsin B endopeptidase activity is involved in the degradation of
Caroline Grönwall et al.
Frontiers in immunology, 3, 66-66 (2012-05-09)
Antibodies are a vital part of the armamentarium of the adaptive immune system for the fine-tuning of the recognition and response to foreign threats. However, in health there are some types of antibodies that instead recognize self-antigens and these contribute
Erich Stefan et al.
eLife, 10 (2021-05-01)
ATP-binding cassette (ABC) transporters constitute the largest family of primary active transporters involved in a multitude of physiological processes and human diseases. Despite considerable efforts, it remains unclear how ABC transporters harness the chemical energy of ATP to drive substrate
Parisa Ghiasi et al.
Journal of cellular physiology, 234(1), 521-536 (2018-08-03)
Cell death and differentiation appear to share similar cellular features. In this study, we aimed to investigate whether differentiation and mitochondrial cell death use a common pathway. We assessed the hallmarks of apoptosis during cardiomyocyte differentiation of human embryonic stem