由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
二次抗体及びコントロール抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Western blots using enzyme-conjugated streptavidin: 1:10,000-1:100,000.
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Flow cytometry: 1:200-1:1,000
Fluorescence Immunohisto/cytochemistry: 1:200-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label.
保管および安定性
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP124B:
試験成績書(COA)