ABS219
Anti-phospho-Tie2 (Ser1119) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Angiopoietin-1 receptor, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer1119)
遺伝子情報
human ... TEK(7010)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution detected Tie2 on 10 µg of HEK293T overexpressing Tie2 protein.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK293T overexpressing Tie2 protein
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS219:
試験成績書(COA)