クローン
PC10, monoclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
rat, yeast, mouse, human, zebrafish
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNA(5111)
zebrafish ... Pcna(30678)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (not recommended with unconjugated antibody, see comments)
Paraffin Sections (2.5 µg/ml, no pre-treatment required, see comments)
包装
警告
アナリシスノート
HeLa cells, HL-60 cells, tonsil tissue, or normal colon tissue
その他情報
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Miyachi, K., et al. 1987. J. Immunol.121, 2228.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
NA03-ML:
NA03-200UG:
NA03-MG:
試験成績書(COA)