精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NRXN1(9378)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
接着分子(CAM)
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Neurexin-1-alpha on 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
ターゲットの説明
UniProtKB/Swiss-Prot Q9ULB1 (NRX1A_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative promoter usage and alternative splicing. Reference (Accolade/Related Documents) TIG JANUARY 1998 VOL. 14 No. 1 indicates that multiple neurexin isoforms are generated from three genes by alternative promoters and alternative splicing.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human cerebellum tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN98:
試験成績書(COA)