Merck
ABE327
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH2A抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H2A type 1, H2A.1, Histone H2A/p
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ヒストンH2Aは、コアヌクレオソーム構造の4つの構成要素のうちの1つです。ヌクレオソームは、DNAがヒストン八量体に巻きついたクロマチンの単位です。ヒストンはさまざまな刺激に応答して多くの翻訳後修飾(PTM)を受け、それによってヌクレオソーム構造の変化が誘導され、DNA配列が隠蔽または露出されると考えられます。特にヒストンH2Aは、Tip60酵素によってリジン5残基でアセチル化されます。この酵素は、クロマチンのアンフォールディングと転写を促進する可能性があります。さらに、H2Aはセリン1とセリン139(H2A.X)残基でリン酸化され、それぞれ有糸分裂と遺伝子抑制、およびDNA損傷を示します。遺伝子抑制は、H2Aのリジン126残基のSUMO化によっても生じる可能性があります。’さらに、H2Aリジン119残基のユビキチン化が精子形成に関与している可能性もあります。クロマチンを変化させるのは、1つの残基の修飾ではなく、いくつかのヒストン残基上の異なる修飾のパターンです。
特異性
この抗体は、ヒストンH2AのC末端を認識します。
配列類似性に基づき、幅広い種での反応性が予測されています。
免疫原
ヒトヒストンH2AのC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ヒストンH2A(別名:Histone H2A type 1、H2A.1、Histone H2A/p)の検出における抗ヒストンH2A抗体(ウサギポリクローナル抗体)の使用は、WBおよびIHCにおいて検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、肝組織と腎組織においてヒストンH2Aを検出できます。
品質
HeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンタンパク質においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのHeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンタンパク質中のヒストンH2Aを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約16 kDa
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンタンパク質
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE327:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyu Li et al.
EMBO reports, 16(9), 1192-1202 (2015-07-24)
In the absence of pathogen attack, organisms usually suppress immune responses to reduce the negative effects of disease resistance. Monoubiquitination of histone variants at specific gene loci is crucial for gene expression, but its involvement in the regulation of plant
Louis Legoff et al.
Environment international, 152, 106472-106472 (2021-03-13)
Chlordecone (CD), also known as Kepone, is an organochlorine insecticide that has been used in banana crops in the French West Indies. Due to long-term contamination of soils and water, the population is still exposed to CD. Exposure to CD
Donghang Cheng et al.
The Journal of biological chemistry, 295(50), 17060-17070 (2020-10-04)
CARM1 is a protein arginine methyltransferase (PRMT) that acts as a coactivator in a number of transcriptional programs. CARM1 orchestrates this coactivator activity in part by depositing the H3R17me2a histone mark in the vicinity of gene promoters that it regulates.
Siwei Ouyang et al.
Neurobiology of aging, 36(10), 2850-2860 (2015-08-11)
The progressive loss of neurons causes neurodegenerative diseases. Because the accumulation of DNA breaks results in neuronal apoptosis, the lack of a variety of DNA damage repair-related proteins contributes to neurodegeneration. The ubiquitin ligase RNF8 plays an important role in
Xia Ting et al.
Nucleic acids research, 47(18), 9721-9740 (2019-09-11)
How chromatin dynamics is regulated to ensure efficient DNA repair remains to be understood. Here, we report that the ubiquitin-specific protease USP11 acts as a histone deubiquitinase to catalyze H2AK119 and H2BK120 deubiquitination. We showed that USP11 is physically associated