製品名
Anti-Integrin beta1 Antibody, Cytosolic, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat, pig, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
インテグリン
1 μL of antiserum per 25 μg total cell protein (in 40 μL). ) 0.5% triton X-100 lysis buffer with proteinase inhibitors is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
1:500 to 1:1000 dilution of this antibody was used for detection of integrin beta1 in whole cell lysate under non-reducing. Size of beta 1 integrin under non-reduced conditions is approximately 110 kDa; often a 220 kDa dimer is observed as well; beta -1 under reduced conditions runs as a 130kDa band with higher molecular weight aggregates as well.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
U251 cell line
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1952:
試験成績書(COA)